Dokumente
ABN368
Sigma-Aldrich
Anti-Spastin-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
Spastin, Spastic paraplegia 4 protein
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SPAST(6683)
Allgemeine Beschreibung
Spastin ist ein Mikrotubuli schneidendes Protein. Autosomal-dominante Mutationen an dem Spastin entsprechenden SPG4-Locus sind die häufigste Ursache einer hereditären spastischen Paraplegie (HSP), einer neurodegenerativen Erkrankung mit Auswirkungen auf den corticospinalen Trakt von Erwachsenen.
Immunogen
Rekombinantes Protein, das humanem Spastin mit 4 Isoformen entspricht.
Anwendung
Dieser polyklonale Kaninchenantikörper, Anti-Spastin-Antikörper, ist zur Verwendung in Western Blots und ICC zum Nachweis von Spastin validiert.
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge eines unabhängigen Labors wurde Spastin in Lysaten aus mit myc-Spastin transfizierten HeLa- und MRC5-Zellen nachgewiesen (Connell, et al. (2009). Traffic. 10:42–56).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in L6-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:1.000 wurde Spastin in 10 µg L6-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 68, 64, 58, 55 kDa gemessen. UniProt beschreibt 4 durch alternatives Spleißen erzeugte Isoformen bei ~ 68 kDa, ~ 64 kDa, ~ 58 kDa und ~ 55 kDa. Anhand einiger Western Blots wurde nachgewiesen, dass Spastin vier Isoformen [volle Länge (68 kD), volle Länge mit Exon-4-Deletion (64 kD), kurze Form (58–60 kD) und kurze Form mit Exon-4-Deletion (55 kD)] in Säugetierzellen exprimiert. Dieser pAk detektiert Banden, die der Größe dieser vier Isoformen entsprechen, in Neuroblastom-Fusionszelllinien aus HeLa-Zellen, humanen MRC5-Lungenfibroblasten und NSC34-Zellen aus dem unteren Motoneuron der Maus (Connell, et al. (2009). Traffic. 10:42–56).
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qiuling Liu et al.
eLife, 12 (2024-01-17)
Axon regeneration is abortive in the central nervous system following injury. Orchestrating microtubule dynamics has emerged as a promising approach to improve axonal regeneration. The microtubule severing enzyme spastin is essential for axonal development and regeneration through remodeling of microtubule
Chi-Lun Chang et al.
The Journal of cell biology, 218(8), 2583-2599 (2019-06-23)
Lipid droplets (LDs) are neutral lipid storage organelles that transfer lipids to various organelles including peroxisomes. Here, we show that the hereditary spastic paraplegia protein M1 Spastin, a membrane-bound AAA ATPase found on LDs, coordinates fatty acid (FA) trafficking from