ABN190
Anti-CEA cell adhesion molecule 16 (Ceacam16) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 16
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Ceacam16(330483)
Allgemeine Beschreibung
The previously assigned protein identifier B2RUD6 has been merged into E9QA28. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Sensorik & Peripheres Nervensystem (PNS)
Immunofluorescence Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in mouse cochlear tissue. (Zheng, J., et al. (2011).PNAS. 108(10):4218–4223.)
Qualität
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Ceacam16 in 10 µg of mouse cochlear tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Mouse cochlear tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable