Dokumente
ABN1372
Sigma-Aldrich
Anti-Kaliumkanal KCNQ5-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Potassium voltage-gated channel subfamily KQT member 5, Potassium channel subunit alpha KvLQT5, KQT-like 5, Voltage-gated potassium channel subunit Kv7.5, KCNQ5
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
canine (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), giant panda (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KCNQ5(56479)
Allgemeine Beschreibung
KCNQ5 ist die erste Untereinheit eines spannungsgesteuerten Kaliumkanals, der im Gehirn und anderen Geweben exprimiert wird. KCNQ5 bildet mit KCNQ3 den kompletten Kanal. Dieser Kanal erzeugt den „M“-Kaliumstrom, einen langsam aktivierenden und deaktivierenden Strom. Dieser Strom spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der unterschwelligen elektrischen Erregbarkeit von Neuronen. KCNQ5 wird im Gehirn, aber auch in Skelettmuskeln und glatten Gefäßmuskelzellen stark exprimiert. Die Aktivität von KCNQ5 wird auch über die Phosphorylierung durch PKC reguliert, und diese Kinase-Regulierung könnte ein Schlüssel zur Regulierung der Erregbarkeit in Neuronen und Muskelzellen sein.
Spezifität
Die Western-Blot-Analyse wurde an überexprimierendem transfiziertem Zelllysat getestet.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das dem humanem Kaliumkanal KCNQ5 entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-Kaliumkanal-KCNQ5-Antikörper ist zur Verwendung in der Immunhistochemie und Western-Blot für den Nachweis von Kaliumkanal KCNQ5 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Western-Blot-Analyse: Mit 0,1µg/ml einer Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde der Kaliumkanal KCNQ5 in 10 µg einer vorübergehenden Überexpression von Kaliumkanal-KCNQ5 in HEK293-Zelllysat nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Immunhistochemie an humanem Großhirnrindengewebe.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:2.000-Verdünnung dieses Antikörpers wurde der Kaliumkanal KCNQ5 in humanem Großhirnrindengewebe nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~103 kDa gemessen. Kreuzreaktionen mit den Isoformen 1, 2 und 3 sind werden erwartet. Zusätzliche Banden werden in endogenen Lysaten nachgewiesen.
Verlinkung
Ersetzt: AB5599
Physikalische Form
Affinitätsgereinigtes Antigen
Aufgereinigtes polyklonales Kaninchenserum in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Samuel N Baldwin et al.
British journal of pharmacology, 180(2), 174-193 (2022-09-11)
Kcnq-encoded KV 7 channels (termed KV 7.1-5) regulate vascular smooth muscle cell (VSMC) contractility at rest and as targets of receptor-mediated responses. However, the current data are mostly derived from males. Considering the known effects of sex, the oestrous cycle
Heun Soh et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119(13), e2117640119-e2117640119 (2022-03-24)
KCNQ2 and KCNQ3 channels are associated with multiple neurodevelopmental disorders and are also therapeutic targets for neurological and neuropsychiatric diseases. For more than two decades, it has been thought that most KCNQ channels in the brain are either KCNQ2/3 or
Loss-of-function variants in the KCNQ5 gene are implicated in genetic generalized epilepsies.
Kr??ger, et al.
EBioMedicine, 84, 104244-104244 (2022)