ABE432
Anti-BRDT Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Bromodomain testis-specific protein, Bromodomain-containing female sterile homeotic-like protein, RING3-like protein
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Brdt(114642)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected BRDT in mouse testis tissue.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable