ABE411-S
Anti-dimethyl Histone H3 (Arg26), Asymmetric, Trial Size Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
dimethylation (Arg26)
Angaben zum Gen
human ... HIST1H3F(8968)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Histone
Dot Blot (Specificity) Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected dimethyl Histone H3 (Arg26), Asymmetric in Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-667) and Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-665).
DyLight is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific.
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detects dimethyl Histone H3 (Arg26), Asymmetric in 10 µg of CARM1 treated HeLa acid extract.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable