ABE239
Anti-JARID1B Antibody
serum, from rabbit
Synonym(e):
JMJD, lysine (K)-specific demethylase 5B, Jumonji, AT rich interactive domain 1B (RBP2-like), putative DNA/chromatin binding motif, jumonji, AT rich interactive domain 1B, Histone demethylase JARID1B, retinoblastoma-binding protein 2, homolog 1A, Cancer/
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KDM5B(10765)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Chromatin-Biologie (ChIP)
Histon-modifizierende Proteine
A representative lot of this antibody was reported to work for immunoprecipitation analysis in Saos-2, MCF-7, and T47D lysates (Laboratory of E. Benevolenskaya , University of Illinois at Chicago).
Qualität
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected JARID1B on 10 µg of A431 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Hinweis zur Analyse
A431 cell lysate
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1