ABE1961
Anti-Borealin
serum, from rabbit
Synonym(e):
Cell division cycle-associated protein 8, Dasra-B, hDasra-B, Pluripotent embryonic stem cell-related gene 3 protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CDCA8(55143)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Borealin in HeLa cells (Gassmann, R., et. al. (2004). J Cell Biol. 166(2):179-91).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Borealin in HeLa cells (Gassmann, R., et. al. (2004). J Cell Biol. 166(2):179-91).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected Borealin in 10 µg of Hela cell lysate treated with Nocodozole.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1