ABD119
Anti-TLE1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Transducin-like enhancer protein 1, E(Sp1) homolog, Enhancer of split groucho-like protein 1, ESG1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TLE1(7088)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Stammzellforschung
Histon-modifizierende Proteine
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antiobdy detected TLE1 in 10 µg of H9 human stem cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1