ABC961
Anti-OFD1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Oral-facial-digital syndrome 1 protein homolog, OFD1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Ofd1(302661)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Apoptose - Weiterführende Produkte
Western Blotting Analysis: A representative lot detected OFD1 in wild-type female mouse embryo lysates (Ferrante, M.I., et al. (2006). Nat Genet. 38(1):112-117).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected OFD1 in male E10.5 knock-out mouse embryo lysates (Ferrante, M.I., et al. (2006). Nat Genet. 38(1):112-117).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected OFD1 in PCM1 knockdown U2OS cells & untreated and serum-starved/autophagy-induced U2OS cells where OFD1 partially colocalizes with LC3 (Tang, Z., et al. (2013). Nature. 502:254-257).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected OFD1 in 10 µg of U2OS cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable