ABC424
Anti-Sec23A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Protein transport protein Sec23A, SEC23-related protein A
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SEC23A(10484)
mouse ... Sec23A(20334)
rat ... Sec23A(58817)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Sec23A in various mouse tissues expressing wildtype Sec23A (Tao, J., et al. (2012). Proc Natl Acad Sci USA. 109(29):E2001-2009.).
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Sec23A in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable