ABC212
Anti-phospho ULK1 Antibody (Thr574)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Serine/threonine-protein kinase ULK1, Serine/threonine-protein kinase Unc51.1, Unc-51-like kinase 1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr574)
Angaben zum Gen
human ... ULK1(8408)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected phospho ULK1 (Thr574) in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable