AB5512
Anti-Homocysteine Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
The cross-reactivities were determined using an ELISA test by competition experiments with the following compounds:
Compound Cross-reactivity ratio
Homocysteine-G-BSA 1
Cysteine-G-BSA 1/450
Homocysteic acid-G-BSA 1/>100,000
Abbreviations:
(G) Glutaraldehyde
(BSA) Bovine Serum Albumin
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurofilament & Neuronen-Stoffwechsel
Neurodegenerative Krankheiten
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable