AB5046P
Anti-NMDAR1 Splice Variant C1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Grin1(24408)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurotransmitter & Rezeptoren
Immunohistochemistry: 1:1,000.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1