Merck
AB1555
Sigma-Aldrich
Anti-NMDAR2A-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-EPND, Anti-GluN2A, Anti-LKS, Anti-NMDAR2A, Anti-NR2A
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
fish, human, rat, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Eignung
not suitable for immunohistochemistry
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GRIN2A(2903)
Spezifität
NMDAR2A. Erkennt mittels Western Blot eine 180-kDa-Bande in Gehirnmembranen der Ratte.
Immunogen
C-terminales Fusionsprotein von NMDAR2A (30 kDa), AS 1253–1391.
Anwendung
Dieser Anti-NMDAR2A-Antikörper ist zur Verwendung in IP und WB für den Nachweis von NMDAR2A validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Western Blotting:* 1:1.000–1:5.000 für ECL. Bei Verwendung von markiertem Protein A für den Nachweis: 1:200.
* Siehe empfohlenes Protokoll
Immunpräzipitation unter Verwendung solubilisierter Hippocampus-Schnitte. 3 μl fällen mittels Immunpräzipitation (unter geeigneten Bedingungen) sämtliches NMDAR2A in 200 μg Rattenhirn quantitativ aus.
Nicht empfohlen für die Verwendung in der Immunhistochemie.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Kaninchen-Antiserum. Flüssig, ohne Konservierungsmittel.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu ein Jahr haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
NMDAR2A ist im Hippocampus in hohen Konzentrationen vorhanden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Effects of repeated prenatal glucocorticoid exposure on long-term potentiation in the juvenile guinea-pig hippocampus.
Setiawan, E; Jackson, MF; MacDonald, JF; Matthews, SG
The Journal of Physiology null
Visual experience-independent functional expression of NMDA receptors in the developing rabbit retina.
Chang, YC; Chen, CY; Chiao, CC
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Zhen-Zhen Duan et al.
Scientific reports, 6, 29246-29246 (2016-07-08)
It has been demonstrated that Src could modulate NMDA receptor, and PAR1 could also affect NMDAR signaling. However, whether PAR1 could regulate NMDAR through Src under ICH has not yet been investigated. In this study, we demonstrated the role of
Sharon A Swanger et al.
American journal of human genetics, 99(6), 1261-1280 (2016-11-15)
Epilepsy and intellectual disability are associated with rare variants in the GluN2A and GluN2B (encoded by GRIN2A and GRIN2B) subunits of the N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR), a ligand-gated ion channel with essential roles in brain development and function. By assessing genetic
Annabelle Schlüter et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 17, 281-299 (2020-02-15)
In the central nervous system, neurons and the vasculature influence each other. While it is well described that a functional vascular system is trophic to neurons and that vascular damage contributes to neurodegeneration, the opposite scenario in which neural damage