AB10305
Anti-FXR-B Antibody
serum, Chemicon®
Synonym(e):
Bile acid receptor, Farnesoid X-activated receptor, Farnesol receptor HRR-1, Nuclear receptor subfamily 1 group H member 4, Retinoid X receptor-interacting protein 14, RXR-interacting protein 14
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NR1H4(9971)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Transkriptionsfaktoren
Western Blotting: 1:5,000
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this rabbit polyclonal antiserum detected recombinant human FXR-B.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable