Merck
8.56167
Sigma-Aldrich
H-Arg(Pbf)-HMPB NovaPEG resin
Novabiochem®
About This Item
UNSPSC-Code:
12352209
Qualitätsniveau
Produktlinie
NovaPEG
Novabiochem®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
The product number for this product was previously 04-12-2213.
To obtain a certificate of analysis (CoA) of a lot that begins with the letter “A”, please select the option in the right hand menu “Request a COA for Lot#s starting with A”.
Verlinkung
Replaces: 04-12-2213
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophores nach Abspaltung vom Fmoc-Leu beladenen Harz.): 0.20 - 0.60 mmol/g
Aufquellvolumen (in DMF): chargen-spezifischer Wert
Identität (der Beladung): entspricht
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
Not applicable