8.56085
1,4-Diaminobutane trityl resin
Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Resin for the synthesis of peptidyl-aminobutylamines by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Verlinkung
Replaces: 01-64-0082
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): entspricht
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophores nach Abspaltung vom Fmoc-Leu beladenen Harz.): 0.20 - 1.00 mmol/g
Aufquellvolumen (in CH₂Cl₂): chargenspezifischer Wert
Die Polymermatrix ist Copoly (Styrol -1 % DVB), 200 - 400 mesh.
Aussehen der Substanz (visuell): entspricht
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophores nach Abspaltung vom Fmoc-Leu beladenen Harz.): 0.20 - 1.00 mmol/g
Aufquellvolumen (in CH₂Cl₂): chargenspezifischer Wert
Die Polymermatrix ist Copoly (Styrol -1 % DVB), 200 - 400 mesh.
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable