Dokumente
8.55089
Sigma-Aldrich
Oxime resin LL (100-200 mesh)
Novabiochem®
About This Item
UNSPSC-Code:
13111023
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
oxime
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Nucleophile cleavable resin for synthesis of C-terminal modified peptides by Boc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Verlinkung
Replaces: 01-64-0293
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophores nach Abspaltung vom Fmoc-Leu beladenen Harz.): 0.50 - 1.00 mmol/g
Aufquellvolumen (in DMF): chargenspezifischer Wert
Die Polymermatrix ist: Copoly (Styrol - 1% DVB) 100- 200 mesh.
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.