Merck
8.54193
Sigma-Aldrich
L-Pyroglutamic acid pentachlorophenyl ester
Novabiochem®
Synonym(e):
L-Pyroglutamatic acid pentachlorophenyl ester, Pentachlorophenyl pyroglutamate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H6Cl5NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
377.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
EG-Index-Nummer:
249-360-2
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
185-190 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
Clc1c(c(c(c(c1Cl)Cl)OC(=O)[C@H]2NC(=O)CC2)Cl)Cl
InChI
1S/C11H6Cl5NO3/c12-5-6(13)8(15)10(9(16)7(5)14)20-11(19)3-1-2-4(18)17-3/h3H,1-2H2,(H,17,18)/t3-/m0/s1
InChIKey
ZKGMBAZWQLUSMW-VKHMYHEASA-N
Allgemeine Beschreibung
Useful derivative for introduction of Pyr without risk of formation Pyr oligomers.
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=2% in DMF): 19.0 - 22.0 °
DCU (DC (0003)): ≤ 2 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.