Wichtige Dokumente
8.53083
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Leu-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-t.-Boc-N-α-methyl-L-leucine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H23NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
54-57 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C12H23NO4/c1-8(2)7-9(10(14)15)13(6)11(16)17-12(3,4)5/h8-9H,7H2,1-6H3,(H,14,15)
InChIKey
YXJFAOXATCRIKU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Standard building block for introduction of leucine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Verlinkung
Replaces: 04-12-9007
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=0,5 in Ethanol): -29.0 - -24.0 °
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(157A)): ≥ 98 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.