Dokumente
8.52224
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-OPfp
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-L-leucine pentafluorophenyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H22F5NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
519.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥97.5% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
101-115 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C27H22F5NO4/c1-13(2)11-19(26(34)37-25-23(31)21(29)20(28)22(30)24(25)32)33-27(35)36-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,33,35)/t19-/m0/s1
InChIKey
NTQJCLLWLHKJLU-IBGZPJMESA-N
Allgemeine Beschreibung
Pre-formed pentafluorophenyl ester for coupling of leucine amino-acid residues by Fmoc SPPS. Use enables bromophenol blue monitoring of amide bond formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Verlinkung
Replaces: 04-12-1510
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Chloroform): -27.5 - -22.5 °
DCU (DC (0003)): ≤ 2 %
Löslichkeit (0.5 mmol in 3 ml DMF): klar löslich
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.5 % (a/a)
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3