8.52135
Fmoc-Asn(Ac₃AcNH-ß-Glc)-OH
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Asn(Ac₃AcNH-ß-Glc)-OH, N-α-Fmoc-N-β-[3,4,6-tri-O-acetyl-2-(acetylamino)-deoxy-2-β-glucopyranosyl]-L-asparagine
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
Produktbezeichnung
Fmoc-Asn(Ac₃AcNH-ß-Glc)-OH, Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥95% (TLC)
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
N([C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4NC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)C(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O
InChI
1S/C33H37N3O13/c1-16(37)34-28-30(48-19(4)40)29(47-18(3)39)26(15-45-17(2)38)49-31(28)36-27(41)13-25(32(42)43)35-33(44)46-14-24-22-11-7-5-9-20(22)21-10-6-8-12-23(21)24/h5-12,24-26,28-31H,13-15H2,1-4H3,(H,34,37)(H,35,44)(H,36,41)(H,42,43)/t25-,26+,28+,29+,30+,31+/m0/s1
InChIKey
QOACISSHGAAMLK-MJCYOTSPSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Festphasen-Peptidsynthese (SPPS) mit Fmoc-Schutzgruppen
Fmoc-SPPS von Peptiden mit posttranslationalen Modifikationen
Literaturverweise
[1] L. Otvos, et al. (1989) Pept. Res., 2, 362.
[2] M. Meldal, et al. (1990) Tetrahedron Lett., 31, 6987.
[3] L. Otvos, et al. (1990) Tetrahedron Lett., 31, 5889.
[4] J. Price, et al. (2010) J. Am. Chem. Soc., 132, 15359.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Reinheit (TLC(CMA2)): ≥ 95 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 95,0 %(a/a)
Identität (NMR, 1H): entspricht
Identität (NMR): entspricht
NMR-Spektrum: entspricht
Informationen über die Lösungsmittelsysteme für TLC von Novabiochem® Produkten finden Sie hier.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Protokolle
We provide an overview of our available reagents, together with recommendations and details of their use for synthesis of peptides containing post-translationally modified amino acids.