Alle Fotos(1)
Key Documents
8.51057
Sigma-Aldrich
Z(2-Cl)-OSu
Novabiochem®
Synonym(e):
N-(2-Chlorobenzyloxycarbonyloxy)succinimide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10ClNO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.66
UNSPSC-Code:
12352108
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
powder
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
101-105 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C12H10ClNO5/c13-9-4-2-1-3-8(9)7-18-12(17)19-14-10(15)5-6-11(14)16/h1-4H,5-7H2
InChIKey
LVZHXYXNMHCBKC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
A reagent for the mild introduction of the Z(2-Cl)-amino protecting group.
Verlinkung
Replaces: 01-63-0003
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 98 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 104 °C
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3