Merck
8.45055
Sigma-Aldrich
Pyrrole
Synonym(e):
Pyrrole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
67.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
Dampfdruck
8.7 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
550 °C
Wirksamkeit
137 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
3.10-14.8 % (v/v)
pH-Wert
>6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
130-131 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-24 °C
Übergangstemp.
flash point 39 °C
Dichte
0.97 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
InChIKey
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): gelb
Aussehen der Substanz (visuell): Flüssigkeit
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.971
Identität (IR): entspricht