Merck
8.45027
Sigma-Aldrich
N-Chlorosuccinimide
Msynthplus
Synonym(e):
NCS, Succinchlorimid, 1-Chlor-pyrrolidindion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
EG-Index-Nummer:
204-878-8
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
bp
216.5 °C
mp (Schmelzpunkt)
146-151 °C
Übergangstemp.
flash point >110 °C
Dichte
1.65 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
600 kg/m3
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
InChIKey
JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Gehalt (iodometrisch): ≥ 98.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 146 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 151 °C
Identität (IR): entspricht
Die Restlösemittel-Analytik ist aufgrund der physikochemischen Eigenschaften der Chemikalie nicht möglich.
Rechtliche Hinweise
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°C)
Not applicable