Dokumente
8.43866
Sigma-Aldrich
Polyvinylalkohol, vollständig hydrolysiert
(Mw approx. 60000) for synthesis
Synonym(e):
Poly(vinylalkohol)
About This Item
Lineare Formel:
[-CH2CHOH-]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
13111042
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
160-240 °C
Schüttdichte
400‑670 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChIKey
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Hydrolysegrad: ≥ 98.0 %
dyn.Viskosität, 20°C (4 %; Wasser): 9.0 - 11.0 mPa∙s
Trocknungsverlust (110 °C 2h): ≤ 5.0 %
Asche: ≤ 1.0 %
Esterzahl: 15 - 25
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)