Alle Fotos(1)
Key Documents
8.42007
Sigma-Aldrich
Hexyltriphenylphosphonium bromide
for synthesis
Synonym(e):
Hexyltriphenylphosphonium bromide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H28BrP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
427.36
UNSPSC-Code:
12352128
EG-Index-Nummer:
225-301-6
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
198-203 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C24H28P.BrH/c1-2-3-4-14-21-25(22-15-8-5-9-16-22,23-17-10-6-11-18-23)24-19-12-7-13-20-24;/h5-13,15-20H,2-4,14,21H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
PWDFZWZPWFYFTC-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 98.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 198 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 203 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3