Dokumente
8310-OP
Millipore
OmniPur® 20X SSC-Puffer, flüssiges Konzentrat
OmniPur® Grade, 20X Liquid Concentrate
Synonym(e):
Kochsalz-Natriumcictrat-Puffer, 20X
About This Item
UNSPSC-Code:
41105319
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
clear colorless
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
Allgemeine Beschreibung
Allgemeine Zusammensetzung: Ein Liter Konzentrat ergibt 20 Liter 1X SSC-Puffer (1X = 0,150 mol/l Natriumchlorid, 0,015 mol/l Natrimcitrat). Molekularbiologie-Qualität.
DNAse: nicht nachweisbar
pH-Wert der Lösung bei 25 °C: 6,85–7,15
Protease: nicht nachweisbar
RNase: nicht nachweisbar
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable