Wichtige Dokumente
8.22338
Sigma-Aldrich
Sulfanilsäure
for synthesis
Synonym(e):
Sulfanilsäure, 4-Aminobenzolsulfonsäure, Anilin-4-sulfonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
204-482-5
NACRES:
NA.22
pH-Wert:
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% substance (anhydrous) basis (acidimetric)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
>400 °C
Wirksamkeit
12300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
288 °C (decomposes)
Löslichkeit
water: 10 g/L at 20 °C
Dichte
1.485 g/cm3 at 25 °C
Schüttdichte
620 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChIKey
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch, berechnet auf wasserfreie Substanz): ≥ 99,0 %
Trocknungsverlust (110 °C 2h): ≤ 2,0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1