8.22069
Methylhydroxyethylcellulose
for synthesis
Synonym(e):
Methylhydroxyethylcellulose
Qualitätsniveau
Form
powder
Selbstzündungstemp.
>360 °C
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Dichte
1.28-1.30 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
350 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Aktivgehalt: ≥ 92.0 %
Trocknungsverlust: chargenspezifischer Wert
Gehalt (NaCl): chargenspezifischer Wert
Identität (IR): entspricht
Trocknungsverlust: chargenspezifischer Wert
Gehalt (NaCl): chargenspezifischer Wert
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable