Wichtige Dokumente
8.22010
Sigma-Aldrich
1-Decen
for synthesis
Synonym(e):
1-Decen, 1-Decylene
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
EG-Index-Nummer:
212-819-2
Dampfdruck
1.4 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Selbstzündungstemp.
210 °C
Wirksamkeit
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
0.7-5.9 % (v/v)
Brechungsindex
n20/589 1.4214
kinematic viscosity
1.1 cSt(20 °C)
bp
170.5 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-66 °C
Übergangstemp.
flash point 49 °C
Dichte
0.74 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
InChIKey
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
111.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
44.0 °C - closed cup