Dokumente
8.21718
Sigma-Aldrich
Butyronitrile
for synthesis
Synonym(e):
Buttersäurenitril, Propylcyanid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
69.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352117
EG-Index-Nummer:
203-700-6
Dampfdruck
19.7 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
488 °C
Wirksamkeit
50-100 mg/kg LD50, oral (Rat)
397 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.6 % (v/v)
bp
117-118 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-112 °C
Übergangstemp.
flash point 18 °C
Löslichkeit
33 g/L
Dichte
0.79 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H7N/c1-2-3-4-5/h2-3H2,1H3
InChIKey
KVNRLNFWIYMESJ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.790 - 0.792
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
71.6 °F
Flammpunkt (°C)
22 °C