8.20895
3-Nitrophenol
for synthesis
Synonym(e):
m-Nitrophenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
400 °C
Wirksamkeit
328 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
6.6-8.6 (20 °C in H2O)
bp
194 °C/93 hPa
mp (Schmelzpunkt)
95-98 °C
Übergangstemp.
flash point >100 °C
Löslichkeit
insoluble 13.5 g/L
Dichte
1.49 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
640 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H
InChIKey
RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 95 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 98 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3