Wichtige Dokumente
8.20575
Sigma-Aldrich
2,7-Fluorenediammonium dichloride
for synthesis
Synonym(e):
2,7-Diaminofluorendihydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H14Cl2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.17
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
236-924-8
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
260-310 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C13H12N2.ClH/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12;/h1-4,6-7H,5,14-15H2;1H
InChIKey
COOWDVCIUYIBFE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable