Dokumente
8.18870
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-chloroethane
for synthesis
Synonym(e):
1-Bromo-2-chloroethane, Ethylene chlorobromide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H4BrCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
203-456-0
Dampfdruck
4 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Wirksamkeit
64 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
-17 °C
Löslichkeit
7 g/L
Dichte
1.73 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C2H4BrCl/c3-1-2-4/h1-2H2
InChIKey
IBYHHJPAARCAIE-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.730 - 1.734
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable