Wichtige Dokumente
8.18319
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3-dichloropropionate
for synthesis
Synonym(e):
2,3-Dichlorpropionsäuremethylester
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2CH(Cl)COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
222-940-2
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
bp
63 °C/13 hPa
Übergangstemp.
flash point 80 °C
Dichte
1.33 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H6Cl2O2/c1-8-4(7)3(6)2-5/h3H,2H2,1H3
InChIKey
OFHMODDLBXETIK-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.325 - 1.328
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup