Alle Fotos(2)
Key Documents
8.14961
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile
for synthesis
Synonym(e):
4′-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352117
EG-Index-Nummer:
427-840-4
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.022 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
193-199 °C
Löslichkeit
12.7 g/L
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C13H9NO/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-8,15H
InChIKey
ZRMIETZFPZGBEB-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 195 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 199 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3