Dokumente
8.14691
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylresorcinol
for synthesis
Synonym(e):
ß-Orcinol, 2,6-Dihydroxy-p-xylol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
207-688-3
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
bp
277-280 °C
mp (Schmelzpunkt)
161-164 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H10O2/c1-5-3-7(9)6(2)8(10)4-5/h3-4,9-10H,1-2H3
InChIKey
GHVHDYYKJYXFGU-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 161 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 164 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable