Wichtige Dokumente
8.14082
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
for synthesis
Synonym(e):
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, L-Valinol
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH3)CHCH(NH2)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
217-975-5
Qualitätsniveau
Assay
≥97.5% (GC)
Form
crystals
bp
91-92 °C/13 hPa
mp (Schmelzpunkt)
31-32 °C
Übergangstemp.
flash point 78 °C
Dichte
0.93 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3
InChIKey
NWYYWIJOWOLJNR-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.5 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.932 - 0.934
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup