Dokumente
8.01976
Sigma-Aldrich
Isobutyryl chloride
for synthesis
Synonym(e):
Isobutyrylchlorid, 2-Methylpropionylchlorid
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCOCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
201-194-1
Dampfdruck
57 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
325 °C
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
2.1-8.2 % (v/v)
pH-Wert
<7 ( in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
-90 °C
Übergangstemp.
flash point 8.5 °C
Dichte
1.01 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C4H7ClO/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3
InChIKey
DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.008 - 1.009
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
46.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
8 °C - closed cup