Dokumente
8.00251
Sigma-Aldrich
Triethyl citrate
for synthesis
Synonym(e):
Triethyl citrate, Citric acid triethyl ester
About This Item
Lineare Formel:
HOC(COOC2H5)(CH2COOC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
201-070-7
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.0025 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
294 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-55 °C
Übergangstemp.
flash point 150 °C
Löslichkeit
65 g/L
Dichte
1.135 g/cm3 at 25 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.138 - 1.141
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
311.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
155 °C - closed cup