71242
pIEx-5-DNA – Novagen®
Novagen′s pIEx vectors are designed for cloning and high-level expression of proteins in transiently transfected Spodoptera derived insect cells.
Synonym(e):
InsectDirect™ System- pIEx-5 DNA
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Die pIEx-Vektoren sind für das Klonieren und die hochgradige Expression von Proteinen in transient transfizierten Spodoptera-abgeleiteten Insektenzellen bestimmt. Die Transkription wird durch den von AcNPV stammenden hr5-Enhancer und den sehr frühen Promotor IE1 angetrieben.
pIEx-5 kodiert für das Signalpeptid des adipokinetischen Hormons (AKH), um die Sekretion des exprimierten Proteins zu ermöglichen, sowie für die C-terminalen Kodierungssequenzen S•Tag und His•Tag. Für die Sequenzierung oder PCR von Rekombinanten in pIEx-5 sind die geeigneten Primer anhand der nachstehenden Tabelle auszuwählen.
pIEx-5 kodiert für das Signalpeptid des adipokinetischen Hormons (AKH), um die Sekretion des exprimierten Proteins zu ermöglichen, sowie für die C-terminalen Kodierungssequenzen S•Tag und His•Tag. Für die Sequenzierung oder PCR von Rekombinanten in pIEx-5 sind die geeigneten Primer anhand der nachstehenden Tabelle auszuwählen.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rechtliche Hinweise
INSECTDIRECT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable