Merck
693019
Millipore
Zwittergent® 3-08-Detergens
A synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a broad pH range.
Synonym(e):
n-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat, hplc solvents
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H29NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161902
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Farbe
white
CMC
330 mM
Löslichkeit
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C13H29NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-11-14(2,3)12-10-13-18(15,16)17/h4-13H2,1-3H3
InChIKey
QZRAABPTWGFNIU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Synthetisches zwitterionisches Detergens, das im Gegensatz zu anderen amphoteren Tensiden seinen zwitterionischen Charakter über einen breiten pH-Bereich hinweg behält (CMC: 330 mM). Diese Eigenschaft ist auf die Gegenwart sowohl eines stark basischen quaternären Ammoniumions als auch eines sauren Sulfonations gleicher Stärke zurückzuführen. Es wird angenommen, dass dieses ionische Gleichgewicht eine irreversible Bindung an anionische oder kationische Verbindungen verhindert.
Synthetisches zwitterionisches Detergens, das im Gegensatz zu anderen amphoteren Tensiden seinen zwitterionischen Charakter über einen breiten pH-Bereich hinweg behält. Diese Eigenschaft ist auf die Gegenwart sowohl eines stark basischen quaternären Ammoniumions als auch eines sauren Sulfonations gleicher Stärke zurückzuführen. Es wird angenommen, dass dieses ionische Gleichgewicht eine irreversible Bindung an anionische oder kationische Verbindungen verhindert.
Anwendung
  • Use of a zwitterionic detergent for the restoration of the antibody binding capacity of immunoblotted Francisella tularensis lipopolysaccharide.: This study explores the application of Zwittergent 3-08 detergent in the restoration of antibody binding capacity to lipopolysaccharides of Francisella tularensis, enhancing the immunoblotting technique. This finding is significant for biochemical assays involving bacterial lipopolysaccharides (Fulop et al., 1992, DOI).
  • The effect of zwitterionic detergents on the extraction and functional properties of cartilage proteoglycans.: This research demonstrates how Zwittergent 3-08 detergent affects the extraction and functionality of cartilage proteoglycans, providing insights into its potential uses in cartilage biochemistry and proteoglycan studies (Byers et al., 1987, PubMed).
  • Characterization of covalently cross-linked pancreatic somatostatin receptors.: This paper describes the use of Zwittergent 3-08 detergent in characterizing pancreatic somatostatin receptors, highlighting its role in receptor biochemistry and cross-linking studies (Susini et al., 1986, PubMed).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und kühlen (4 °C). Stammlösungen sind bei 4 °C bis zu 1 Monat haltbar.
Sonstige Hinweise
Fulop, M.J., et al. 1992. Anal. Biochem. 203, 141.
Byers, S., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 9166.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zwittergent is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable