Wichtige Dokumente
681677
Sigma-Aldrich
Wnt-Signalweg-Inhibitor XII – Calbiochem
The Wnt Pathway Inhibitor XII controls the biological activity of Wnt Pathway. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonym(e):
Wnt-Signalweg-Inhibitor XII – Calbiochem
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H15F2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.29
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white to pale yellow
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable fluorierte N,N-Dialkylaminostilben(FIDAS)-Verbindung, die die MAT2A-katalysierte SAM(S-Adenosylmethionin)-Synthese hemmt (IC50 = 4,9 µM; [L-Met] = [ATP] = 1 mM, [MAT2A] = 10 µg/ml; 20-minütige Vorinkubation vor der 30-minütigen Reaktion), indem sie auf die SAM-Bindungstasche an der MAT2A-Dimer-Schnittstelle abzielt. Es hat sich gezeigt, dass sie den intrazellulären SAM-Spiegel (um 64 %; 36 Stunden; 10 µM) und die Wnt-Signalübertragung in LS174-CRC-Kulturen (Kolorektalkrebs) herunterreguliert, und sie ist mindestens um das 10-Fache potenter als ihre Analoga Pterostilben (Best.-Nr. 523310) und Resveratrol (Best.-Nr. 554325) bei der Hemmung der Proliferation von LS174 sowohl in vitro (um 70 %, 85 % und 90 % in 4 Tagen bei 0,1, 0,3 bzw. 1 µM) als auch bei Mäusen in vivo (um 75 % an Tag 26; 20 mg/kg/Tag; i. p.).
Eine zellpermeable fluorierte N,N-Dialkylaminostilben(FIDAS)-Verbindung, die die MAT2A-katalysierte SAM(S-Adenosylmethionin)-Synthese hemmt, indem sie auf die SAM-Bindungstasche an der MAT2A-Dimer-Schnittstelle abzielt. Es hat sich gezeigt, dass sie den intrazellulären SAM-Spiegel (um 64 %; 36 Stunden; 10 µM) und die Wnt-Signalübertragung in LS174-Kolorektalkrebskulturen herunterreguliert, und sie ist mindestens um das 10-Fache potenter als Pterostilben (Best.-Nr. 523310) und Resveratrol (Best.-Nr. 554325) bei der Hemmung der Proliferation von LS174 sowohl in vitro (um 90 % in 4 Tagen; 1 µM) als auch bei Mäusen in vivo (um 75 % an Tag 26; 20 mg/kg/Tag; i. p.).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Zulassungsprüfung (Z)
Sonstige Hinweise
Zhang, W., et al. 2013. ACS Chem.Biol.18, In press.
Zhang, W., et al. 2011. J. Med. Chem.54, 7579.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable