Dokumente
662041
Sigma-Aldrich
U-73343, CAS-Nr. 142878-12-4, Calbiochem
A cell-permeable analog of U-73122 that acts as a very weak inhibitor of phospholipase C. Suitable as a negative control.
Synonym(e):
U-73343, CAS-Nr. 142878-12-4, Calbiochem, 1-[6-((17β-3-Methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-yl)amino)hexyl]-2,5-pyrrolidinedione
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H42N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
466.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
off-white
Löslichkeit
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 2 mg/mL
chloroform: 200 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
InChI
1S/C29H42N2O3/c1-29-16-15-23-22-10-8-21(34-2)19-20(22)7-9-24(23)25(29)11-12-26(29)30-17-5-3-4-6-18-31-27(32)13-14-28(31)33/h8,10,19,23-26,30H,3-7,9,11-18H2,1-2H3/t23-,24-,25+,26+,29+/m1/s1
InChIKey
CJHWFIUASFBCKN-ZRJUGLEFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables Analogon von U-73122 (Best.-Nr. 662035), das als sehr schwacher Inhibitor der Phospholipase C wirkt. Geeignet als Negativkontrolle.
Ein zellpermeables Analogon von U-73122 (Best.-Nr. 662035), das als sehr schwacher Inhibitor der Phospholipase C wirkt. Geeignet als Negativkontrolle.
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
Negative Kontrolle von U-73122 bei der Hemmung von Phospholipase C
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rekonstituierung
Für die Lagerung in Chloroform werden aliquote Mengen zum einmaligen Gebrauch entnommen, unter einem Stickstoffstrom zur Trocknen verdampft und eingefroren (-20 °C). DMSO-Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate stabil.
Sonstige Hinweise
Tatrai, A., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta 1224, 595.
Bleasdale, J.E., et al. 1990. J. Pharmacol. Exp. Ther.255, 756.
Smith, R.J., et al. 1990. J. Pharmacol. Exp. Ther.253, 688.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J C Norman et al.
FEBS letters, 484(3), 179-183 (2000-11-18)
Aggregation by immune complexes of receptors specific for the Fc region of IgG results in their internalisation and disposal by trafficking to lysosomes. We show here that internalisation of FcgammaRI by IFN-gamma treated U937 cells following receptor aggregation by cross-linking