6.18607
Methanol
for chromatography, LiChrosolv®
Synonym(e):
Methylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for chromatography
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.11 (vs air)
Dampfdruck
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
LiChrosolv®
Selbstzündungstemp.
725 °F
Expl.-Gr.
36 %
Brechungsindex
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−98 °C (lit.)
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup