574777
Anti-Synapsin I Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
Synonym(e):
Rabbit Anti-Synapsin I, Synapsin I Detection Antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human, rat, mouse, bovine
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Isotyp
IgG
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Syn1(20964)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Frozen Sections (see application references)
Immunoblotting (1:200)
Immunocytochemistry (1:500-1:2500)
Immunoprecipitation (1 µg/200 µg lysate)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
Rat brain
Sonstige Hinweise
Mandell, J.W., et al. 1992. J. Neurosci.12, 1736.
Fletcher, T.L., et al. 1991. J. Neurosci.11, 1617.
Moore, R.Y., and Berstein, M. 1989. J. Neurosci.9, 2151.
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1