Merck
567570
Sigma-Aldrich
Spectinomycin, Dihydrochlorid, Pentahydrat, Streptomyces sp., CAS-Nr. 22189-32-8, Calbiochem
A broad spectrum aminoglycoside antibiotic that contains two glucose moieties. Footprint studies indicate that spectinomycin exerts regional effects on ribosomal structure.
Synonym(e):
Spectinomycin, Dihydrochlorid, Pentahydrat, Streptomyces sp., CAS-Nr. 22189-32-8, Calbiochem
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H24N2O7 · 2HCl · 5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
495.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
water: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C14H24N2O7.2ClH.5H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;;;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H;5*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;;;/m1......./s1
InChIKey
DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein Aminoglykosid-Antibiotikum mit breitem Wirkungsspektrum, das zwei Glukoseteile enthält. Footprint-Studien zeigen, dass Spectinomycin regionale Auswirkungen auf die ribosomale Struktur hat. Ein Resistenzgen (aph), das für ein Spectinomycin kodiert, wurde aus Legionella pneumophila (Erreger der Legionärskrankheit’) Kinase kloniert und in E. coli exprimiert. Potenz: ≥500 µg/mg.
Ein Aminoglykosid-Antibiotikum mit breitem Wirkungsspektrum, das zwei Glukoseteile enthält. Footprint-Studien zeigen, dass Spectinomycin regionale Auswirkungen auf die ribosomale Struktur hat. Ein Resistenzgen (aph), das für ein Spectinomycin kodiert, wurde aus Legionella pneumophila (Erreger der Legionärskrankheit′) Kinase kloniert und in E. coli exprimiert.
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
Footprint-Studien zeigen, dass Spectinomycin regionale Auswirkungen auf die ribosomale Struktur hat
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Thompson, P.R., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 14788.
Noah, J., and Wollenzien, P. 1997. Nucleic Acid. Symp. Ser. 36, 178.
Suter, T. M., et al. 1997. Antimicrob. Agents Chemother. 41, 1385.
Thom, G., und Prescott, C.D. 1997. Bioorg. Med. Chem. 5, 1081.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable