Merck
567442
Millipore
Natriumchlorid-Tabletten, CAS-Nr. 7647-14-5, Calbiochem
Each tablet yields 1 L of 0.9% sodium chloride.
Synonym(e):
Natriumchlorid, NaCl 10 Tabletten, Halit, NaCl
About This Item
Lineare Formel:
NaCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 10 tablets
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
mp (Schmelzpunkt)
801 °C (lit.)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable