553018-M
RAF Kinase Inhibitor VII
Synonym(e):
RAF Kinase Inhibitor VII, 1-(4-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-7-yloxy)-2-(methylthio)phenyl)-3-(4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)urea
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
caramel
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable